Documentos Principais
GF57321277
Quartz - fused
granule, 3 mm nominal granule size, weight 50 g, purity 99.999%
Sinônimo(s):
SI616300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.087,00
R$ 2.087,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.087,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
R$ 2.087,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.999%
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 573-212-77
peso
50 g
tamanho nominal do granulo
3 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)