GF57271372
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 6mm disks, 0.2mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
AL010250
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
foil (disks - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 572-713-72
tamanho × espessura
6 mm × 0.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)