Documentos Principais
GF56798702
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 0.5m coil, 0.2mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FA140250
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.934,00
R$ 2.934,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.934,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 2.934,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 567-987-02
tamanho × espessura
0.5 m × 0.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)