Key Documents
GF56658549
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 10 g
Sinônimo(s):
AL706010
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 566-585-49
peso
10 g
tamanho máximo de partícula
150 μm