GF55924241
Palladium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
Sinônimo(s):
Palladium, PD000270
About This Item
Ensaio
99.99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 559-242-41
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
25x25 mm × 0.025 mm
pb
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N