Documentos Principais
GF55589260
Palladium/Nickel
mesh, Pd 95%/Ni 5%, nominal aperture 0.20 mm, size 20 × 20 mm, wire diameter 0.076 mm
Sinônimo(s):
PJ088710
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95%
Formulário
mesh
fabricante/nome comercial
Goodfellow 555-892-60
abertura nominal
0.20 mm
tamanho
20 × 20 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)