Documentos Principais
GF55528207
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.18 mm, size 200 × 200 mm, temper hard
Sinônimo(s):
FE020268
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 555-282-07
tamanho
200 × 200 mm
espessura
0.18 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)