Documentos Principais
GF55519083
Nickel - Nanocrystalline
foil, light tested, 20x25mm, thickness 0.01mm, 10-20nm nominal grain size, permanent copper support
Sinônimo(s):
Nickel - Nanocrystalline, NJ000200
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.841,00
R$ 6.841,00
Previsão de entrega em18 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.841,00
About This Item
Código UNSPSC:
12141711
NACRES:
NA.23
R$ 6.841,00
Previsão de entrega em18 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 555-190-83
tamanho × espessura
20x25 mm × 0.01 mm
tamanho do grão
10-20 nm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)