Documentos Principais
GF55443045
Gold
wire, 0.06 mm diameter, length 1 m, purity 99.99+%
Sinônimo(s):
AU005130
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.668,00
R$ 2.668,00
Previsão de entrega em09 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.668,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Au
Número CAS:
Peso molecular:
196.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141717
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 2.668,00
Previsão de entrega em09 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 554-430-45
resistividade
2.05 μΩ-cm, 0°C
Comprimento
1 m
diâmetro
0.06 mm
p.e.
2808 °C (lit.)
pf
1063 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)