GF55407966
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 8mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI030290
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
annealed
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 554-079-66
tamanho × espessura
8 mm × 0.25 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)