Documentos Principais
GF55168847
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 8mm disks, 0.006mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
FE010230
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
foil (disks - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 551-688-47
tamanho × espessura
8 mm × 0.006 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)