Documentos Principais
GF54985179
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
490mm tube, 7.5mm outside diameter, 0.7mm wall thickness, 6.1mm inside diameter, annealed
Sinônimo(s):
NI027400
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 549-851-79
C × espessura da parede
490 mm × 0.7 mm
D.E. × D.I.
7.5 mm × 6.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)