Documentos Principais
GF54829491
Polyamide/Imide
(PAI), sphere, diam. 3.18 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
Sinônimo(s):
AM316820
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.172,00
R$ 2.172,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.172,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 2.172,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
spheres
fabricante/nome comercial
Goodfellow 548-294-91
Diâmetro
3.18 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)