Documentos Principais
GF54667299
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 4mm disks, 0.20mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE040280
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
annealed
foil (disks)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 546-672-99
tamanho × espessura
4 mm × 0.20 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)