GF54049901
Silicon
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.99%
Sinônimo(s):
SI006101
Ensaio
99.99%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 540-499-01
peso
50 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
p.e.
2355 °C (lit.)
pf
1410 °C (lit.)
densidade
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
chave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)