Documentos Principais
GF53929727
Magnesium alloy AZ61A, Mg93Al6Zn1
rod, 100mm x 25mm diameter
Sinônimo(s):
MG097940
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 539-297-27
C × diâmetro
100 mm × 25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)