Documentos Principais
GF53819297
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 500mm x 12mm diameter, as drawn
Sinônimo(s):
NI107930
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.754,00
R$ 5.754,00
Previsão de entrega em29 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.754,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 5.754,00
Previsão de entrega em29 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 538-192-97
C × diâmetro
5000 mm × 12 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)