Documentos Principais
GF53603018
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 5m coil, 0.1mm thickness, hard
Sinônimo(s):
FE200270
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.228,00
R$ 8.228,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.228,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 8.228,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (coil - hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 536-030-18
tamanho × espessura
5 m × 0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)