Documentos Principais
GF53565789
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, purity 99%
Sinônimo(s):
NI706010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.058,00
R$ 8.058,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.058,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 8.058,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 535-657-89
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)