Documentos Principais
GF53250072
Aluminum-magnesium alloy, Al97.5Mg2.5
1m wire, 0.4mm diameter, as drawn, 97.5%
Sinônimo(s):
AL215140
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.240,00
R$ 2.240,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.240,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 2.240,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97.5%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 532-500-72
C × diâmetro
1 m × 0.4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)