Documentos
GF53165943
Copper/nickel
foil, Cu 70%/Ni 30%, thickness 0.016 mm, length 1 m, coil width 192 mm
Sinônimo(s):
CU130240
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 531-659-43
Comprimento
1 m
largura da espiral
192 mm
espessura
0.016 mm