Documentos Principais
GF53057099
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
mesh, 100 x 100mm, 0.38mm nominal aperture, 0.75mm thickness, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Sinônimo(s):
FE228710
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
0.37 (open area)
40 x 40 (wires/inch)
Formulário
(mesh)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 530-570-99
diâmetro × espessura
0.25 mm × 0.75 mm , plain weave mesh
tamanho
100 mm × 100 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. what size are your stainless panels for area coverage
    1 answer
    1. The size of the panel is 100 x 100mm.