Documentos Principais
GF53022541
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
powder, 45micron max. particle size, atomized, 500g, 99.999%
Sinônimo(s):
FE236010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.510,00
R$ 6.510,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.510,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 6.510,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.999%
Formulário
powder (atomized)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 530-225-41
peso
500 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)