GF52930762
Palladium
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.5μm, specific density 303.4μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99%
Sinônimo(s):
Palladium, PD004700
About This Item
Ensaio
99.99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 529-307-62
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
C × espessura
10 mm × 0.5 μm
pb
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)