Documentos Principais
GF52129368
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 2m coil, 0.25mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinônimo(s):
FE290350
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.737,00
R$ 6.737,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.737,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 6.737,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed (precipitation hardenable)
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 521-293-68
C × espessura
2 m × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)