Documentos Principais
GF51987101
Polypropylene
(PP), metallized film, thickness 0.008 mm, L 20 m, coil width 75 mm
Sinônimo(s):
PP301880
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.672,00
R$ 7.672,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.672,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 7.672,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 519-871-01
Comprimento
20 m
largura da espiral
75 mm
espessura
0.008 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)