GF51444817
Tantalum
nut, size m3, length 25 pcs, style hexagonal
Sinônimo(s):
TA00NU03, Ta
About This Item
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
temperatura de autoignição
572 °F
embalagem
pkg of 25
fabricante/nome comercial
Goodfellow 514-448-17
resistividade
13.5 μΩ-cm, 20°C
p.e.
5425 °C (lit.)
pf
2996 °C (lit.)
densidade
16.69 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
chave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)