Documentos Principais
GF51221090
Carbon - vitreous - 3000c
foil, thickness 0.5 mm, size 12.5 × 12.5 mm, condition glassy carbon
Sinônimo(s):
VC000400
About This Item
Código UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 512-210-90
tamanho
12.5 × 12.5 mm
espessura
0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)