Documentos Principais
GF51218636
Titanium bronze alloy, Ti75Cu25
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Sinônimo(s):
TI136010
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 512-186-36
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)