GF51177854
Copper - O.F.H.C.
foil, 25x25mm, thickness 0.20mm, hard, 99.95+%
Sinônimo(s):
Copper, CV000670
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 511-778-54
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
25 x 25 mm × 0.20 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)