Documentos Principais
GF50583102
Rhenium
rod, 1.5 mm diameter, length 50 mm, purity 99.99%
Sinônimo(s):
RE007905
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.790,00
R$ 5.790,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.790,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Re
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141737
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 5.790,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 505-831-02
Comprimento
50 mm
diâmetro
1.5 mm
p.e.
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
pf
3180 °C (lit.)
densidade
21.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
chave InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)