Documentos Principais
GF50008159
Stainless steel - AISI 304
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.1 mm, length 0.5 m, temper hard
Sinônimo(s):
FE220271
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.021,00
R$ 3.021,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.021,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 3.021,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 500-081-59
Comprimento
0.5 m
espessura
0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)