Documentos Principais
GF49936731
Niobium/Tantalum
tube, Nb 98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.4 mm
Sinônimo(s):
NB137600
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 499-367-31
Comprimento
100 mm
D.E.
10.0 mm
espessura da parede
0.4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)