Documentos Principais
GF49895386
Molybdenum
Bolt, size m5 x 30 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
Sinônimo(s):
MO00BO55
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.458,00
R$ 5.458,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.458,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mo
Número CAS:
Peso molecular:
95.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
31161620
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 5.458,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
embalagem
pkg of 25
fabricante/nome comercial
Goodfellow 498-953-86
resistividade
5.0 μΩ-cm, 20°C
p.e.
4612 °C (lit.)
pf
2617 °C (lit.)
densidade
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
chave InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)