Documentos Principais
GF49808515
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), sheet, thickness 4 mm, size 300 × 300 mm
Sinônimo(s):
AM373140
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.892,00
R$ 3.892,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.892,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.892,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 498-085-15
tamanho
300 × 300 mm
espessura
4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)