GF49794317
Palladium
wire reel, 2m, diameter 0.25mm, hard, 99.95%
Sinônimo(s):
Palladium, PD005130
About This Item
Ensaio
99.95%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 497-943-17
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
2 m × 0.25 mm
pb
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N