Documentos
GF49547290
Niobium
foil, thickness 0.008 mm, 15 mm diameter, purity 99.9%
Sinônimo(s):
NB000170, Columbium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Nb
Número CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141730
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.9%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 495-472-90
resistividade
13-16 μΩ-cm, 20°C
Diâmetro
15 mm
espessura
0.008 mm
diâmetro
15 mm
pb
4742 °C (lit.)
pf
2468 °C (lit.)
densidade
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
chave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N