Documentos
GF49383894
Polysulfone
(PSU), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, natural
Sinônimo(s):
SU347925
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 493-838-94
Comprimento
1000 mm
Diâmetro
25 mm
cor
natural
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3