Documentos Principais
GF48982281
Quartz - fused
rod, 10.0 mm diameter, length 200 mm
Sinônimo(s):
SI617975
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 489-822-81
Comprimento
200 mm
diâmetro
10.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)