Documentos
GF48517050
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, 45 μm mean particle size
Sinônimo(s):
NI706011
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 485-170-50
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
150 μm
tamanho médio de partícula
45 μm