Documentos Principais
GF48335014
Brass
wire, Cu 63%/Zn 37%, 0.08 mm diameter, length 5000 m, temper hard
Sinônimo(s):
CU025120
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 15.700,00
R$ 15.700,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 15.700,00
About This Item
Código UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
R$ 15.700,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 483-350-14
Comprimento
5000 m
diâmetro
0.08 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)