GF47837065
Boron
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 98.%
Sinônimo(s):
B 006012
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 478-370-65
resistividade
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
peso
20 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
densidade
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[B]
InChI
1S/B
chave InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)