Documentos Principais
GF47709681
Quartz - fused
granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, purity 99.999%
Sinônimo(s):
SI616300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.079,00
R$ 3.079,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.079,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
R$ 3.079,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.999%
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 477-096-81
peso
200 g
tamanho nominal do granulo
3 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)