Documentos Principais
GF47529647
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 0.5 m, coil width 12 mm
Sinônimo(s):
TI010301
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.210,00
R$ 5.210,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.210,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 5.210,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 475-296-47
Comprimento
0.5 m
largura da espiral
12 mm
espessura
0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)