Documentos Principais
GF47507834
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.25 mm diameter, length 0.2 m
Sinônimo(s):
PC115130
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.833,00
R$ 4.833,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.833,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 4.833,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 475-078-34
Comprimento
0.2 m
diâmetro
0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)