Documentos Principais
GF47085745
Copper-titanium alloy, Cu70Ti30
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Sinônimo(s):
CU266010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 10.891,00
R$ 10.891,00
Previsão de entrega em28 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 10.891,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
R$ 10.891,00
Previsão de entrega em28 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 470-857-45
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)