GF47081437
Palladium
foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.95%
Sinônimo(s):
Palladium, PD000263
About This Item
Ensaio
99.95%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 470-814-37
resistividade
9.96 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
150 x 150 mm × 0.025 mm
pb
2970 °C (lit.)
pf
1554 °C (lit.)
densidade
12.02 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
chave InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N