Documentos Principais
GF47060748
Cobalt/Boron/Silicon/Iron/Molybdenum/Nickel
foil, Co 69%/B 12%/Si 12%/Fe 4%/Mo 2%/Ni 1%, thickness 0.025 mm, length 10 m, coil width 50 mm
Sinônimo(s):
CO820250
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 470-607-48
Comprimento
10 m
largura da espiral
50 mm
espessura
0.025 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)