Documentos Principais
GF47053098
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
100m wire, 0.125mm diameter, hard
Sinônimo(s):
FE205120
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.272,00
R$ 2.272,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.272,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 2.272,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99.99%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 470-530-98
C × diâmetro
100 m × 0.125 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)