Documentos Principais
GF46586133
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, 4 mm diameter, temper as rolled
Sinônimo(s):
CU070271
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 465-861-33
Diâmetro
4 mm
espessura
0.015 mm
diâmetro
4 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)